Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals May-Gruenwald Stain, ren
Artikelnummer. 10216970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10216970 25 g 25g
10494755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216970 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 194830250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 524698-43-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale May-Gruenwald Stain
CAS 524698-43-9
MDL nummer MFCD00131580
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max in 66:33 IMS:water, 655 to 670nm (blue), 515 to 530nm (red)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun eller Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver