Få mere at vide
Axygen™ Maxymum Recovery™ 200μ L Universal pipettespidser: 200μ L, skrå
Artikelnummer. 12655445 Shop alle Axygen Scientific produkter
Format:
Bulk
Hængslet stativ
Stablet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 20000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 12655445
Brand: Axygen™ T200CL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav Fri for DNase, RNase, DNA og PCR-hæmmer
Format Bulk
Tip stil Affaset, Lav retention
Emballage Bulk; 1.000 Tips/Pk, 20 Packs/Cs
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje Maxymum Recovery