Få mere at vide
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorør, 2,0 ml
Artikelnummer. 12034598 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Ravgul
Spektrum
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
250 Rør/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
12034598 Klar Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11311934 Blå Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11301934 Diverse Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
12659585 Klar Steril 250 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 250
11321934 Grøn Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
12538047 Spektrum Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11336314 Spektrum Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 5000
11331934 Orange Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11341934 Rød Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11371934 Gul Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11351934 Violet Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11341984 Klar Ikke steril 250 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 250
11361934 Ravgul Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12034598 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. MCT200C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 DKK
    184.29 DKK / Pakke med 500
    Spare 126.71 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Sørg for en effektiv tætning, der forbliver lukket under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 2,0 ml giver fremragende synlighed og har en gennemborende port til sprøjteadgang. Fås i en bred vifte af farver. Maxymum Recovery™ og sterile muligheder.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
  • 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker for total prøveintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Klar
Materiale Homopolymer
Inkrementer 0.25 mL
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 20,000 x g
Gradueringer 0,1 til 2 ml
Produkttype Mikrorør med lås med snaphætte