Få mere at vide
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorør, 1,5 ml
Shop alle Axygen Scientific produkter
Beskrivelse
Sørg for en effektiv tætning, der forbliver lukket under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1,5 ml giver fremragende synlighed og har en gennemborende port til sprøjteadgang. Fås i en bred vifte af farver. Maxymum Recovery™ og sterile muligheder.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
- 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
- Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
- Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
- Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
- Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
- Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker for total prøveintegritet
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Farve | Spektrum |
| Materiale | Homopolymer |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Emballage | 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |