Få mere at vide
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorør, 1,5 ml
Artikelnummer. 11326144 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Klar
Rød
Ravgul
Spektrum
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
250 Rør/Pk.
250 Rør/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
11326144 Klar Steril 250 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 250
11311984 Klar Ikke steril 250 Rør/Pk. Pakke med 250
11371904 Blå Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11361904 Diverse Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11351904 Klar Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11381904 Grøn Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11301914 Rød Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11311914 Violet Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11396304 Spektrum Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 5000
12538027 Spektrum Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11321914 Ravgul Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11331914 Gul Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
12083959 Gul Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11326144 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. MCT150CS
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for en effektiv tætning, der forbliver lukket under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1,5 ml giver fremragende synlighed og har en gennemborende port til sprøjteadgang. Fås i en bred vifte af farver. Maxymum Recovery™ og sterile muligheder.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
  • 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker for total prøveintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Farve Klar
Materiale Homopolymer
Inkrementer 0.1 mL
nr. pr. pakke 250/Pk.
Emballage 250 Rør/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Maks. RCF 20,000 x g
Gradueringer 0,1 til 1,5 ml
Produkttype Mikrorør med lås med snaphætte