Få mere at vide
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorør, 0,60 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11371944 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Orange
Rød
Ravgul
Spektrum
Violet
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Emballage unitSize
11371944 Klar Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
11376304 Spektrum Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 10000
12535607 Spektrum Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
11391944 Blå Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
12647215 Klar Steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11331954 Violet Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
11321984 Klar Ikke steril 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs. Pakke med 500
11321954 Rød Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
12706789 Gul Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 10000
11311954 Orange Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
11301954 Grøn Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
11341954 Ravgul Ikke steril 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11371944 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. MCT060C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.70 DKK
    348.57 DKK / Pakke med 1000
    Spare 418.13 DKK
    54% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for en effektiv tætning, der forbliver lukket under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorør, 0,60mL giver fremragende synlighed og har en gennemborende port til sprøjteadgang. Fås i en bred vifte af farver. Maxymum Recovery™ og sterile muligheder.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
  • 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker for total prøveintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0.6 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Inkrementer 0.1 mL
nr. pr. pakke 1000/pakke
Emballage 1000 Rør/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Maks. RCF 14,000 x g
Gradueringer 0,1 til 0,6 ml
Produkttype Låse-snap-cap mikrorør