Få mere at vide
Axygen™ MaxyClear hætteløse mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12706819 Shop alle Axygen Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Gradueringer:
0,1 til 1,5 ml
0,1 til 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 12706819
Brand: Axygen™ MCT200NC
Opnå fremragende synlighed i krystalklar polypropylen. Axygen™ MaxyClear hætteløse mikrocentrifugerør har frostede paneler på siden til skrivning. Kogfast, autoklaverbar og kan modstå op til 20.000 RCF. Fås i 1,5 mL og 2,0 mL graduerede rør.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugerør fås i en række forskellige farver. Axygen Maxymum Recovery™ overflade og sterile muligheder er også tilgængelige. SnapLock mikrocentrifugerør har frostede hætteoverflader og frostede sidepaneler, ideelle til mærkning. Hver hætte har en gennemborende port i midten af hætten. Mikrocentrifugerør uden hætter fås til nogle størrelser.
  • 0,6 mL, 1,5 mL og 2,0 mL klare mikrocentrifugerør er kogfaste. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Co-polymerrør giver enestående styrke og kemisk resistens. Må ikke være autokalverbar eller kogesikker.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Maksimal G-kraft er 14.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Farve - Assorteret: Hver pakke indeholder en blanding af blå, grøn, violet, orange, rød og gul.
  • Klare mikrocentrifugerør er kogtætte. Farvede rør er ikke kogtætte.
  • Farve - Spektrum: 2 pakker hver af blå, grøn, orange, rød og gul.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og endotoksin-sikker for total prøveintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Klar
Materiale Homopolymer
Inkrementer 0.25 mL
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 Rør/Pk., 10 Pakninger/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Ikke inkluderet
Maks. RCF 20,000 x g
Gradueringer 0,1 til 2 ml