Få mere at vide
Sperian™ Maxx-Pro polycarbonat sikkerhedsbrille
Artikelnummer. 12677293
Skift visning
Ramme farve:
Blå
Klar, sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Pakningsstørrelse
12677293 Klar, sort Hver
11826930 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12677293 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1015744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.60 DKK
    21.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.94 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Længere liv spektakel
Ramme farve Klar, sort
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
UV beskyttelse Ja