Få mere at vide
Sperian™ Maxx-Pro polycarbonat sikkerhedsbrille
Artikelnummer. 11826930
Skift visning
Ramme farve:
Blå
Klar, sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Pakningsstørrelse
11826930 Blå Hver
12677293 Klar, sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11826930 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1011333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.99 DKK
    159.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.63 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Bilindustri, byggeindustri, kemisk industri
Ramme farve Blå
Materiale til pandebånd Stof
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Polycarbonat
Rammemateriale Silikone
UV beskyttelse Ja