Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme
Artikelnummer. p-4531110 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Shaker platform
Stable adapter
Universal platform
Til brug med (udstyr):
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ™ 2000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker
MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker
MaxQ™ 30100 og MaxQ™ 30110 platform
MaxQ™ 7000 Shaker
Dimensioner (L x B):
11 x 13 tommer.
11 x 13 tommer. (28 x 33 cm)
13 x 11 tommer. (33 x 28 cm)
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 60,9 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10369032
Brand: Thermo Scientific™ 30100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme.
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse platforme det optimale valg for et travlt laboratorium.
Til brug med MaxQ Shakers som angivet. Vælg den platform, der passer bedst til dine behov.
Bestillingsoplysninger:
Køb klemmer separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Shaker platform
Dimensioner (L x B) 11 x 13 tommer.
Længde (engelsk) platform 11 tommer
Længde (metrisk) platform 28 cm
Bredde (engelsk) platform 13 tommer
Bredde (metrisk) platform 33 cm
Til brug med (udstyr) MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker