Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme
Artikelnummer. 12546299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Shaker platform
Stable adapter
Universal platform
Til brug med (udstyr):
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ™ 2000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker
MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker
MaxQ™ 30100 og MaxQ™ 30110 platform
MaxQ™ 7000 Shaker
Dimensioner (L x B):
11 x 13 tommer.
11 x 13 tommer. (28 x 33 cm)
13 x 11 tommer. (33 x 28 cm)
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 60,9 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12546299
Brand: Thermo Scientific™ 30128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme.
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse platforme det optimale valg for et travlt laboratorium.
Til brug med MaxQ Shakers som angivet. Vælg den platform, der passer bedst til dine behov.
Bestillingsoplysninger:
Køb klemmer separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Shaker platform
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Dimensioner (L x B) 18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) platform 45.7 cm
Bredde (engelsk) platform 18 tommer
Bredde (metrisk) platform 45.7 cm
Til brug med (udstyr) MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker