Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Shaker platform
Stable adapter
Universal platform
Til brug med (udstyr):
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ™ 2000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker
MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker
MaxQ™ 30100 og MaxQ™ 30110 platform
MaxQ™ 7000 Shaker
Dimensioner (L x B):
11 x 13 tommer.
11 x 13 tommer. (28 x 33 cm)
13 x 11 tommer. (33 x 28 cm)
18 x 18 tommer (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 tommer. (76 x 45,7 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 60,9 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse platforme det optimale valg for et travlt laboratorium.
Til brug med MaxQ 30100 platforme (11x 13 tommer) og MaxQ 30110 platforme (18x 18 tommer).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Stable adapter |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Dimensioner (L x B) | 13 x 11 tommer. (33 x 28 cm) |
| Længde (engelsk) platform | 11'' (MaxQ 30100 platforme), 18 tommer. (MaxQ 30110 platforme) |
| Længde (metrisk) platform | 279,4 mm (MaxQ 30100 platforme), 457,2 mm (MaxQ 30110 platforme) |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ™ 30100 og MaxQ™ 30110 platform |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering