Beskrivelse
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker universelle platforme. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed er disse platforme det optimale valg for et travlt laboratorium.
Til brug med MaxQ Shakers som angivet. Vælg den platform, der passer bedst til dine behov.
Bestillingsoplysninger:
Køb klemmer separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Platform uden klemmer |
| Dimensioner (L x B) | 11 x 13 tommer. |
| Længde (engelsk) platform | 11 tommer |
| Længde (metrisk) platform | 28 cm |
| Bredde (engelsk) platform | 13 tommer |
| Bredde (metrisk) platform | 33 cm |
| Model- | MaxQ 2000 |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 |