Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universalklemmer til MaxQ 4000, 4450, 6000 og Solaris Shakers
Artikelnummer. 17811885 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Applikator
Fartøjsklemme
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Medieflaskeklemme
Mikroplade/dybbrønds pladeklemme
Skilletragtklemme
Holder:
1 l Erlenmeyerkolbe
10 ml Erlenmeyerkolbe
1000 ml firkantet medieflaske
125 ml Erlenmeyerkolbe
125 ml firkantet medieflaske
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml firkantet medieflaske
2500 ml lavformet kulturkolbe
2800 ml Fernbach-kolbe
300 ml Erlenmeyerkolbe
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml firkantet medieflaske
Beholdere
Enkelt fartøj
Flasker
Mikroplade/dybbrøndsplade
Separatorisk tragt
Spande
Til brug med (udstyr):
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers
Packungsgröße:
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17811885
Marke: Thermo Scientific™ 75004109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bland og match disse rysteplatformsklemmer, måtter og stativer, der fås i en række forskellige størrelser, så de passer til individuelle behov i laboratoriet.
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, fås i en række størrelser, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklemmer, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Klæbende måtter er kompatible med alle Thermo Scientific™ Solaris og MaxQ platforme.
  • Selvklæbende måtter kan skæres til i enhver ønsket størrelse
  • Velegnet til brug med beholdere med en bred, flad bund, såsom kolber, medieflasker, mikroplader, petriskåle og bægre.
  • Måtter med lav vedhæftning er transparente og egner sig til alle beholdere op til maks. 200 o/min
  • Højklæbende måtter er sorte uigennemsigtige og er velegnede til alle beholdere op til maksimalt 400 rpm
  • Det rullende applikatorværktøj er designet til at hjælpe med at presse de klæbende måtter ned til platformen
Den maksimale hastighed afhænger af typen af beholder, som kendetegnet ved størrelse, form, bundform, materiale, overfladeruhed og renhed. Du skal evaluere disse parametre til bestemme de optimal valg af måtte for dine anvendelse før ved hjælp af shakeren. Yderligere retningslinjer for rengøring, installation og brug kan findes i Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruktionsmanual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Holder 1000 ml firkantet medieflaske
Produkttype Medieflaskeklemme
Dimensioner (L x B x H) 118 x 118 x 117 mm
Til brug med (udstyr) Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt