Få mere at vide
- Home
- Products
- Shakers
- Shaker tilbehør
- Thermo Scientific™ Universalklemmer til MaxQ 4000, 4450, 6000 og Solaris Shakers
Thermo Scientific™ Universalklemmer til MaxQ 4000, 4450, 6000 og Solaris Shakers
Artikelnummer. 12354263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Applikator
Fartøjsklemme
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Medieflaskeklemme
Mikroplade/dybbrønds pladeklemme
Skilletragtklemme
Holder:
1 l Erlenmeyerkolbe
10 ml Erlenmeyerkolbe
1000 ml firkantet medieflaske
125 ml Erlenmeyerkolbe
125 ml firkantet medieflaske
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml firkantet medieflaske
2500 ml lavformet kulturkolbe
2800 ml Fernbach-kolbe
300 ml Erlenmeyerkolbe
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml firkantet medieflaske
Beholdere
Enkelt fartøj
Flasker
Mikroplade/dybbrøndsplade
Separatorisk tragt
Spande
Til brug med (udstyr):
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Produkttype | Holder | Til brug med (udstyr) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12354263 | Kolbeklemmesæt | Flasker | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10484302 | Flaskeklemme | 10 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10153022 | Flaskeklemme | 25 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10549912 | Flaskeklemme | 50 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10001572 | Flaskeklemme | 125 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10326632 | Flaskeklemme | 250 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10685663 | Flaskeklemme | 300 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10494492 | Flaskeklemme | 500 ml Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10404502 | Flaskeklemme | 1 l Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10041592 | Flaskeklemme | 2 l Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10414692 | Flaskeklemme | 4 l Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10336632 | Flaskeklemme | 5 l Erlenmeyerkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10579532 | Flaskeklemme | 2500 ml lavformet kulturkolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10579722 | Flaskeklemme | 2800 ml Fernbach-kolbe | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 10396722 | Mikroplade/dybbrønds pladeklemme | Mikroplade/dybbrøndsplade | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers | Hver |
| 17831895 | Fartøjsklemme | Enkelt fartøj | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17881875 | Fartøjsklemme | Spande | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17821895 | Fartøjsklemme | Spande | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17871875 | Fartøjsklemme | Spande | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17841895 | Medieflaskeklemme | 125 ml firkantet medieflaske | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17891875 | Medieflaskeklemme | 250 ml firkantet medieflaske | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17861895 | Medieflaskeklemme | 500 ml firkantet medieflaske | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17811885 | Medieflaskeklemme | 1000 ml firkantet medieflaske | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers | - |
| 17821905 | Skilletragtklemme | Separatorisk tragt | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
| 17841885 | Applikator | Beholdere | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12354263
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
30129
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, fås i en række størrelser, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklemmer, der passer til individuelle behov i laboratoriet.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Flasker |
| Produkttype | Kolbeklemmesæt |
| Til brug med (udstyr) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers |