Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universalklemmer til MaxQ 4000, 4450, 6000 og Solaris Shakers
Artikelnummer. 10404502 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Applikator
Fartøjsklemme
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Medieflaskeklemme
Mikroplade/dybbrønds pladeklemme
Skilletragtklemme
Holder:
1 L Erlenmeyer Flask
10 ml Erlenmeyerkolbe
1000 ml firkantet medieflaske
125 mL Erlenmeyer Flask
125 ml firkantet medieflaske
2 L Erlenmeyer Flask
25 ml Erlenmeyerkolbe
250 mL Erlenmeyer Flask
250 ml firkantet medieflaske
2500 ml lavformet kulturkolbe
2800 mL Fernbach Flask
300 ml Erlenmeyerkolbe
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
50 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
500 ml firkantet medieflaske
Beholdere
Enkelt fartøj
Flasks
Mikroplade/dybbrøndsplade
Separatorisk tragt
Spande
Til brug med (udstyr):
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10404502
Brand: Thermo Scientific™ 30157BI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match disse rysteplatformsklemmer, måtter og stativer, der fås i en række forskellige størrelser, så de passer til individuelle behov i laboratoriet.
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, fås i en række størrelser, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
Klemmer sælges som individuelle enheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1 L Erlenmeyer Flask
Produkttype Flaskeklemme
Til brug med (udstyr) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers