Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universalklemmer til MaxQ 4000, 4450, 6000 og Solaris Shakers
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Applikator
Fartøjsklemme
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Medieflaskeklemme
Mikroplade/dybbrønds pladeklemme
Skilletragtklemme
Holder:
1 l Erlenmeyerkolbe
10 ml Erlenmeyerkolbe
1000 ml firkantet medieflaske
125 ml Erlenmeyerkolbe
125 ml firkantet medieflaske
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml firkantet medieflaske
2500 ml lavformet kulturkolbe
2800 ml Fernbach-kolbe
300 ml Erlenmeyerkolbe
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml firkantet medieflaske
Beholdere
Enkelt fartøj
Flasker
Mikroplade/dybbrøndsplade
Separatorisk tragt
Spande
Til brug med (udstyr):
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, fås i en række størrelser, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
Klemmer sælges som individuelle enheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 5 l Erlenmeyerkolbe |
| Produkttype | Flaskeklemme |
| Til brug med (udstyr) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers |