Få mere at vide
Thermo Scientific™ Universalklemmer til MaxQ 4000, 4450, 6000 og Solaris Shakers
Artikelnummer. 10326632 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Applikator
Fartøjsklemme
Flaskeklemme
Kolbeklemmesæt
Medieflaskeklemme
Mikroplade/dybbrønds pladeklemme
Skilletragtklemme
Holder:
1 l Erlenmeyerkolbe
10 ml Erlenmeyerkolbe
1000 ml firkantet medieflaske
125 ml Erlenmeyerkolbe
125 ml firkantet medieflaske
2 l Erlenmeyerkolbe
25 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml Erlenmeyerkolbe
250 ml firkantet medieflaske
2500 ml lavformet kulturkolbe
2800 ml Fernbach-kolbe
300 ml Erlenmeyerkolbe
4 l Erlenmeyerkolbe
5 l Erlenmeyerkolbe
50 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml Erlenmeyerkolbe
500 ml firkantet medieflaske
Beholdere
Enkelt fartøj
Flasker
Mikroplade/dybbrøndsplade
Separatorisk tragt
Spande
Til brug med (udstyr):
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere
Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder Til brug med (udstyr) unitSize
10326632 Flaskeklemme 250 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
12354263 Kolbeklemmesæt Flasker Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10484302 Flaskeklemme 10 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10153022 Flaskeklemme 25 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10549912 Flaskeklemme 50 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10001572 Flaskeklemme 125 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10685663 Flaskeklemme 300 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10494492 Flaskeklemme 500 ml Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10404502 Flaskeklemme 1 l Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10041592 Flaskeklemme 2 l Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10414692 Flaskeklemme 4 l Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10336632 Flaskeklemme 5 l Erlenmeyerkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10579532 Flaskeklemme 2500 ml lavformet kulturkolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10579722 Flaskeklemme 2800 ml Fernbach-kolbe Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
10396722 Mikroplade/dybbrønds pladeklemme Mikroplade/dybbrøndsplade Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers Hver
17831895 Fartøjsklemme Enkelt fartøj Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17881875 Fartøjsklemme Spande Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17821895 Fartøjsklemme Spande Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17871875 Fartøjsklemme Spande Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17841895 Medieflaskeklemme 125 ml firkantet medieflaske Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17891875 Medieflaskeklemme 250 ml firkantet medieflaske Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17861895 Medieflaskeklemme 500 ml firkantet medieflaske Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17811885 Medieflaskeklemme 1000 ml firkantet medieflaske Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers -
17821905 Skilletragtklemme Separatorisk tragt Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
17841885 Applikator Beholdere Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 10326632 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30154BI
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match disse rysteplatformsklemmer, måtter og stativer, der fås i en række forskellige størrelser, så de passer til individuelle behov i laboratoriet.
Mix og match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, fås i en række størrelser, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shaker platforme.
Klemmer sælges som individuelle enheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 250 ml Erlenmeyerkolbe
Produkttype Flaskeklemme
Til brug med (udstyr) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerede shakers og MaxQ6000 shakers