Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
CO2 Resistant Shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Brug Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker i store inkubatorer, miljørum eller på laboratorieborde. Vores proprietære balanceringsteknologi og robuste mekanisme gør jævn, høj-kapacitets omrystning døgnet rundt til en realitet. Med en brancheførende platformsstørrelse har dette CO2-resistente rysteapparat en bred hastighed, lav varmeeffekt og spildbestandigt design.
Funktioner:
- Den proprietære, tredobbelt modvægtede, kraftige mekanisme forhindrer vibrationer, så enheden kan køre jævnt med tunge, ubalancerede belastninger
- Tredobbelt modbalanceret mekanisme giver optimal håndtering af fulde eller ubalancerede belastninger, uanset kolbeplacering, og eliminerer fuldstændigt bevægelse
- Mikroprocessorregulatoren viser drift og sætpunkter samtidigt på en 20-tegns baggrundsbelyst skærm
- Nem programmering med ikonbaserede taster og alfanumeriske beskeder
- Store, justerbare gummifødder i sugekopstil minimerer vibrationer og giver maksimal stabilitet
- Kraftig, tredobbelt modbalanceret excentrisk drev muliggør udvidede hastighedsområder
- 24V DC lavvarme-motor med fugtbestandig elektronik giver kontinuerlig vedligeholdelsesfri rystning på bordpladen eller i et kammer
- Valgfri platforme er konstrueret af 0,31 tommer kraftigt, børstet anodiseret aluminium for holdbarhed og nem rengøring
Bestillingsadvarsler:
Platforme og klemmer medfølger ikke.
Specifications
Specifications
| Orbit | 25 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 32 kg |
| Hastighedsområde | 25 til 525 rpm, ±1 rpm |
| Elektriske krav | 115 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 115 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Strømstyrke | 1 A |
| Produkttype | Rysteapparat |
| Bæreevne (engelsk) | 71 lb. |
| Certificeringer/compliance | CE, cUL, UL |
| Show More |