Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker
Artikelnummer. 12642785 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
CO2 Resistant Shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
12642785 CO2 Resistant Shaker Hver
1 options
Artikelnummer. 12642785 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SHKE416HP1CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39020.00 DKK
    37677.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 1342.15 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Dette orbitale rysteapparat kan bruges i store inkubatorer, miljørum eller på laboratoriebænke.
Brug Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker i store inkubatorer, miljørum eller på laboratorieborde. Vores proprietære balanceringsteknologi og robuste mekanisme gør jævn, høj-kapacitets omrystning døgnet rundt til en realitet. Med en brancheførende platformsstørrelse har dette CO2-resistente rysteapparat en bred hastighed, lav varmeeffekt og spildbestandigt design.
Funktioner:
  • Den proprietære, tredobbelt modvægtede, kraftige mekanisme forhindrer vibrationer, så enheden kan køre jævnt med tunge, ubalancerede belastninger
  • Tredobbelt modbalanceret mekanisme giver optimal håndtering af fulde eller ubalancerede belastninger, uanset kolbeplacering, og eliminerer fuldstændigt bevægelse
  • Mikroprocessorregulatoren viser drift og sætpunkter samtidigt på en 20-tegns baggrundsbelyst skærm
  • Nem programmering med ikonbaserede taster og alfanumeriske beskeder
  • Store, justerbare gummifødder i sugekopstil minimerer vibrationer og giver maksimal stabilitet
  • Kraftig, tredobbelt modbalanceret excentrisk drev muliggør udvidede hastighedsområder
  • 24V DC lavvarme-motor med fugtbestandig elektronik giver kontinuerlig vedligeholdelsesfri rystning på bordpladen eller i et kammer
  • Valgfri platforme er konstrueret af 0,31 tommer kraftigt, børstet anodiseret aluminium for holdbarhed og nem rengøring
Bestillingsadvarsler:
Platforme og klemmer medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 25 mm
Bæreevne (metrisk) 32 kg
Hastighedsområde 25 til 525 omdr./min.
Elektriske krav 115 V, 50/60 Hz
Spænding 115 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Strømstyrke 1 A
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 71 lb.
Certificeringer/compliance CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 104 °F
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Tykt fræset aluminiumsplatform
Dybde (engelsk) 26 tommer
Dybde (metrisk) 66 cm
Dimensioner (L x B) 18 x 18 tommer og 18 x 24 tommer
Højde (engelsk) 7,8 tommer
Højde (metrisk) 19.8 cm
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) platform 60.9 cm
Bredde (engelsk) 24,3 tommer
Bredde (engelsk) platform 24 tommer
Bredde (metrisk) 61.7 cm
Bredde (metrisk) platform 45.7 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 138 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 62.7 kg
Controller type Digital
Oversigt Lille, åbent orbitalt rysteapparat
Model- CO2 Resistant Shaker
Fugtighedsområde 20 til 90 %, ikke-kondenserende
Motortype DC børsteløs
Timer rækkevidde Programmerbar fra 5 minutter til 200 timer eller kontinuerlig drift