Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers universelle platforme
Artikelnummer. p-4531093 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
MaxQ 8000
MaxQ™ HP Orbital shakers
Dimensioner (L x B):
18 x 18 tommer
18 x 24 tommer.
18 x 29,5 tommer.
18 x 29,5 tommer. (74,9 x 45,7 cm)
24 x 36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11836763
Brand: Thermo Scientific™ 238000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med disse orbital shakers universelle platforme.
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers universelle platforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal platform
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Dimensioner (L x B) 18 x 18 tommer
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) platform 45.7 cm
Bredde (engelsk) platform 18 tommer
Bredde (metrisk) platform 45.7 cm
Oversigt Universal platform uden klemmer, 18 x 18 tommer.
Til brug med (udstyr) MaxQ™ HP Orbital shakers