Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers universelle platforme
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Bland og match forskellige størrelser labware på en enkelt platform med fleksibel Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers universelle platforme.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Universal platform |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 24 tommer. |
| Længde (engelsk) platform | 24 tommer |
| Længde (metrisk) platform | 61 cm |
| Bredde (engelsk) platform | 18 tommer |
| Bredde (metrisk) platform | 45.7 cm |
| Oversigt | Universel platform uden klemmer |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ HP 416 |