Få mere at vide
Thermo Scientific™ Diagramoptagere og papir
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Dataoutputtilbehør til dit miljøkammer eller inkubator for at øge funktionalitet og kompatibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kortpapir til kortskrivere med enkelt eller dobbelt pen |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
| Belysning | LED |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 100 °C |
| Type | Tilbehør, søkortskrivere og papir |
| Installation | Kunde installeret |