Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers
Artikelnummer. 11800780 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
120 V, 60 Hz
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Temperatur nøjagtighed:
±0,15 °C (i kolbe)
±0,15 °C ved 37 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Temperatur nøjagtighed unitSize
11800780 240 V, 50 Hz ±0,15 °C (i kolbe) Hver
11704948 120 V, 60 Hz ±0,15 °C ved 37 °C Hver
11502944 240 V, 50/60 Hz ±0,15 °C ved 37 °C -
11512944 240 V, 50 Hz ±0,15 °C (i kolbe) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11800780 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SHKE80008CEPR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Spar værdifuld laboratorieplads med disse stabelbare rysteinkubatorer, designet til at blive stablet to til tre oven på hinanden på gulvet uden at gå på bekostning med ydeevnen.
Spar værdifuld laboratorieplads med Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Incubated Stackable Shaker, designet til at blive stablet to til tre oven på hinanden på gulvet uden at gå på bekostning med ydeevnen. Disse stabelbare shakers har holdbarheden til at køre ved tophastighed, mens de er stablet tre oven på hinanden, de indeholder et HEPA-filter, der sikrer, at luften inde i kammeret forbliver ren og reducerer krydskontaminering, og de har en udskydelig platform, der giver praktisk 100 % adgang til prøver. Stablesættene følger med hver enhed uden ekstra omkostninger.
Funktioner:
  • Tre gange så stor kapacitet som et gulvrysteapparat med stort set samme fodaftryk
  • Bygget til applikationer med både følsomme eukaryote kulturer—med kontamineringsreducerende HEPA-filtrering, hulhjørnedesign, kammer i ét stykke og god temperaturensartethed—samt til krævende prokaryote kulturer
  • Robust konstruktion, bredt hastighedsområde og ingen begrænsninger på hard shake-hastighed, selv når tre er stablet oven på hinanden
Mikroprocessor-kontrol/overvågningssystem:
  • Kørsel og sætpunkter vises samtidigt
  • Sporer den samlede akkumulerede tid for motor og drevsystemer
  • Akustiske/visuelle over- og undertemperaturalarmer sikrer produktbeskyttelse
  • Separat justerbar overtemperatursikkerhedsalarm med uafhængig sonde giver yderligere sikkerhed for opvarmede enheder
  • Akustiske/visuelle alarmer for højt/lavt omdrejningstal advarer om hastighedsafvigelser
  • Alarmer kan afbrydes midlertidigt og vende tilbage som en påmindelse om uafklarede alarmtilstande
  • Fjernalarmkontakter til nem overvågning fra en anden placering
  • Ikke-flygtig hukommelse gemmer indstillinger under en strømafbrydelse og genstarter automatisk enheden, når strømmen er genoprettet
  • RS-232-porten er standard og tillader computerintegration og overvågning af tid, temperatur og hastighed
  • Kontrolleret accelerationskredsløb giver jævn opstart og stop for at undgå sprøjt og befugtning af kolbelukninger
  • Funktioner kan let kalibreres via tastaturet og det forseglede kontrolpanel
Kontrolpanel:
  • Baggrundsbelyst to-linjers, 40-tegns LCD alfanumerisk skærm med aktuelle (kørende) og sætpunktparametre og alarmtilstand
  • Ikoner/knapper gør det nemt at programmere indstillede parametre
  • Tid: Tæller opad og viser samlede driftstimer og minutter for igangværende driftsperiode
  • Hastighed: Viser den faktiske platformhastighed (rpm) og hastighedssætpunkter
  • Temp C: Viser den faktiske temperatur inde i kammeret og temperatursætpunkter
Konstruktion:
  • Elektroniske komponenter og HEPA-filter er let tilgængelige fra forsiden ved regelmæssig vedligeholdelse eller service
  • Vippehåndtag/lås på den hurtigtudløsende base (medfølger) forhindrer rysteapparatet i at køre, hvis platformen ikke er sikret
  • Isoleret foldedør med udskydelig platform giver 100 % adgang til prøverne
  • Bredt udsynsvindue og xenonlys giver høj synlighed til plukning
  • Topplatformens højde er under 61 in. (154,9 cm), når enhederne er stablet tre oven på hinanden
  • Ydre af kraftigt koldvalset stål
  • Kammer af type 304 rustfrit stål med buede hjørner og indbygget afløb, rummer 2 l Erlenmeyer-kolber, har xenonlys med afbryder
  • Magnetisk dørpakning for tæt forsegling
  • Stablesæt er inkluderet med hvert rysteapparat uden ekstra omkostninger
Mekanik
  • Kraftig, excentrisk drivmekanisme har udvidede hastighedsintervaller fra 25 til 400 rpm ±1 rpm med minimal vibration, selv når tre rysteapparater er stablet oven på hinanden
  • Holdbar, dynamisk afbalanceret orbital rystermekanisme sikrer optimal iltning og næringsstofblanding, reduceret celleklumpning og forebyggelse af sprøjt og befugtning af kolben
  • Tredobbelt modvægtet mekanisme håndterer fuld eller ubalanceret belastning optimalt, uanset kolbeplacering
  • Kold, børsteløs, 1/3 hk DC-motor sikrer kontinuerlig vedligeholdelsesfri drift
  • Tvungen laminær luftstrømning gennem HEPA-filteret giver fremragende temperaturensartethed, reducerer risikoen for krydskontaminering
Bestillingsoplysninger:
Platform medfølger ikke. Valgfri enkelte og dobbelte stativer til rysteapparatet og fritstående papirskriver er tilgængelig.
Inkluderer:
Stablesæt med hvert rysteapparat.
Kræver:
Dedikeret eller universel udkørende rysteplatform 29,5 x 18 in. (74,9 x 45,7cm), fås separat.
Anbefalet til:
  • Bakteriesuspensioner
  • Hybridiseringer
  • Opløselighedsundersøgelser
  • Diagnostisk test
  • Udvindingsprocedurer
  • Vaskeprocedurer
  • Generel blanding
  • Proteinekspression
  • Farvning og affarvning
  • Plasmidoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 25 mm
Bæreevne (metrisk) 32 kg
Hastighedsområde 25 til 400 rpm, ±1 rpm
Elektriske krav 240 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 60 °C
Holder 12 x 2 l Erlenmeyer-kolber
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 71 lb.
Certificeringer/compliance CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelsk) −23 °F til +140 °F
Temperatur nøjagtighed ±0,15 °C (i kolbe)
Temperaturopløsning ±0,15 °C
Frekvens 50 Hz
Materiale Kraftigt koldvalset stål, kammer af rustfrit stål (304)
Dybde (engelsk) Interiør 23,8 tommer
Dybde (metrisk) interiør 60.5 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 23,8 x 33,4 x 11,8 tommer (60,5 x 84,6 x 30 cm)
Dimensioner (L x B x H) 33,3 x 56,5 x 25 tommer (84,6 x 143,5 x 63,5 cm)
Højde (engelsk) 25 tommer
Højde (engelsk) Interiør 11,8 tommer
Højde (metrisk) 63.5 cm
Højde (metrisk) interiør 30 cm
Længde (engelsk) 33,3 tommer
Længde (metrisk) 84.6 cm
Bredde (engelsk) 56,5 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 33,4 tommer
Bredde (metrisk) 143.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 84.6 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 723 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 328 kg
Controller type Digital
Oversigt Stor, stabelbar orbital/nedkølet rysteinkubator
Model- MaxQ 8000 Refrigerated and Incubated Stackable Shaker
Vise LED: Tid, hastighed, temperatur, inkluderer drift og sætpunkter
Motortype DC børsteløs
Antal stillinger 12
Timer rækkevidde Kontinuerlig eller tidsindstillet fra 1 min. op til 199 timer. og 59 min