Få mere at vide
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers
Artikelnummer. 11754948 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +10° til 80 °C
Omgivende -15 °C til 80 °C
Elektriske krav:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Elektriske krav Pakningsstørrelse
11754948 Omgivende +10° til 80 °C 240 V, 50/60 Hz Hver
10449933 Omgivende +10° til 80 °C 240 V, 50/60 Hz Hver
10795714 Omgivende -15 °C til 80 °C 240 V, 50 Hz Hver
10178348 Omgivende -15 °C til 80 °C 240 V, 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11754948 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SHKE60001CEPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115460.00 DKK
    106691.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 8768.26 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Spar værdifuld laboratorieplads med stabelbare rysteapparater. Disse rysteapparater kombinerer orbital rystning med generel inkubation for øget alsidighed.
Spar værdifuld laboratorieplads med Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers, som tilbyder prøveopbevaring og orbital rystning med intuitiv, brugervenlig digital styring. Disse rysteapparater sparer plads ved at stable to enheder oven på hinanden på gulvet. Brug adaptersættet (tilgængelig separat) til at placere to 18 x 18 tommer platforme for at fordoble rystekapaciteten.
  • Stabelbare enheder kan rumme kolber op til 6 l
  • To justerbare hylder giver ekstra opbevaring
  • Vælg mellem to temperaturområder til en række molekylærbiologiske, proteinekspressions- eller plasmidoprensningsundersøgelser
  • Fås som inkuberede eller nedkølede modeller
  • Overvåg og styr nøjagtigt kammertemperaturen over hele området med ±0,1°C nøjagtighed ved 37°C med PID-temperaturregulator
  • Overtemperatursikkerhedsfunktion med uafhængig termostat giver yderligere sikkerhed ved at kontrollere varmen, hvis den primære temperaturregulator svigter
  • Børsteløs solidstate-DC-motor, variabel hastighedskontrol fra 15 til 500 rpm
  • Kontinuerlig og tidsindstillet drift fra 0,1 time op til 999 timer eller 0,1 minut til 999 minutter
  • Se hastighed, driftstid og temperatur samtidigt på tre individuelle LED-skærme, som hjælper med at minimere fejl ved etablering af driftsforhold
  • Den viste tid tæller op under kontinuerlig drift og ned under tidsindstillet drift
  • Visuelle/akustiske signaler advarer brugeren om temperaturafvigelser; varmen slukker, hvis temperaturen afviger ±1°C fra sætpunktet
  • Nedlukning af rysteapparat og akustiske/visuelle alarmer signalerer, hvis enheden kører på ±10 % af den indstillede hastighed, hvilket forhindrer shakeren i at bevæge sig
  • Eliminer pludselige start og stop med blød startfunktion
  • Brugerjusterbar hastighedskalibrering kan udføres ved hjælp af en håndholdt digital omdrejningstæller, hvor verifikation er påkrævet, og protokoller kan standardiseres
  • Sikkerhedslås stopper de rystende bevægelser, når lågen er åben
  • Platformens bevægelse stopper, når der registreres for meget vibration på grund af ubalanceret belastning
  • Bevarer parametre under strømsvigt og genstarter automatisk enheden, efter at strømmen er genetableret
  • RS-232-grænseflade tillader fjernovervågning af hastighed, tid og temperatur
  • Stort visningsvindue og indvendigt lys lader dig se prøven, hvilket minimerer behovet for at åbne lågen
  • Døren kan hængsles fra højre eller venstre af brugeren for nemmere placering i laboratoriet
  • 18 x 18 in. platformen kan være i dobbelt lag inde i kammeret for at fordoble rystekapaciteten
  • Korrosionsbestandigt kammer i rustfrit stål kan rumme en række forskellige 18 x 18 in. (46 x 46 cm) universelle og dedikerede platforme
  • Holdbar udvendig konstruktion af pulverlakeret, koldvalset stål
  • Stikkontakt inde i kammeret giver strøm til sikker drift af rysteapparater, omrørere eller rotatorer
Overordnede dimensioner
  • Platformens dimensioner: 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
  • Overordnede mål L x W x H: 33 x 27 x 40,5 in. (83,9 x 69,6 x 102,9 cm)
Bestillingsoplysninger:
For et komplet system kan der bestilles platforme og klemmer (sælges separat)
Inkluderer:
  • To justerbare perforerede hylder i rustfrit stål.
Kræver:
  • Universal Platform (uden klemmer), eller
  • Dedicated Platform (med forudinstallerede klemmer)
Anbefalet til:
  • Bakteriesuspensioner
  • Hybridiseringer
  • Opløselighedsundersøgelser
  • Diagnostisk test
  • Udvindingsprocedurer
  • Vaskeprocedurer
  • Generel blanding
  • Proteinekspression
  • Farvning og affarvning
  • Plasmidoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Bæreevne (metrisk) 15.9 kg
Hastighedsområde 15 til 500 rpm,± 1 rpm
Elektriske krav 240 V, 50/60 Hz
Spænding 240 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10° til 80 °C
Watt 1100 W
Strømstyrke 4,5 A
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 35 lb.
Certificeringer/compliance CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 140 °F
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Højde (engelsk) 40,5 tommer
Højde (metrisk) 102.9 cm
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (engelsk) platform 18 tommer
Længde (metrisk) 83.8 cm
Længde (metrisk) platform 45.7 cm
Bredde (engelsk) Interiør 27,5 tommer
Bredde (metrisk) interiør 69.9 cm
Bredde (metrisk) platform 45.7 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 330 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 150 kg
Controller type Digital
Oversigt Small Stackable Incubated Orbital Shaker
Model- MaxQ 6000 Incubated Stackable Shaker
Motortype DC børsteløs
Timer rækkevidde Kontinuerlig eller tidsindstillet drift fra 0,1 minut til 999 timer
Kølet No