Beskrivelse
Få mere fleksibilitet og brugervenlighed med disse Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 tilbehør, til brug med MaxQ 6000 shaker. Dette tilbehør inkluderer et stabelsæt og seismisk fastholdelse. Med enestående innovation, pålidelighed og nøjagtighed, MaxQ 6000 shakere, platforme og tilbehør er det optimale valg til et travlt laboratorium.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stablesæt |
| Oversigt | Stablesæt |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ 6000 Shaker |