Få mere at vide
Fisherbrand™ MaxiThermal software
Artikelnummer. 15348764 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Softwaretype:
MaxiThermal
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Softwaretype Pakningsstørrelse
15348764 MaxiThermal Hver
1 options
Artikelnummer. 15348764
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Standard USB 1.1 interface
MaxiThermal software til USB Dataloggere.
  • Grafiske repræsentationer er et simpelt X– Y plot af tid versus temperatur med ubegrænset zoom, se temperaturdatapunkter på grafen, se samlet forløbet tid eller det nøjagtige tidspunkt, hvor det blev optaget
  • Graf og alle datapunkter (dato, klokkeslæt og temperatur) kan udskrives, såvel som muligheden for at tilføje en brugernote til filen for at inkludere oplysninger, der er relevante for det pågældende plot
  • Mulighed for at se numeriske data i et skærmvindue og data kan eksporteres som en CSV-fil til brug i anden software
  • Sammenfattende informationsrapport, der viser de specifikke loggeroplysninger, start- og stoptidspunkt, registreringsvarighed, måleinterval, højeste, laveste, median- og gennemsnitstemperaturer samt oplysninger om høj og lav alarm
  • Data fra loggeren downloades nemt til din pc via en standard USB 1.1 interface
  • Kompatibel med Windows 98, NT , 2000, ME, XP, Vista og Windows 7 og 8
Tekniske data
Type Datalogger software
Display Type Ingen skærm
Softwaretype MaxiThermal
Inkluderer MaxiThermal Software CD
Til brug med (applikation) Visning og overførsel af registrerede data fra loggere til computer
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Traceable Datalogning Logger-Trac Termometre