Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i biologiske sikkerhedsskabe i henhold til EN12469 og DIN12980
Artikelnummer. 16339923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
1000 mm
1300 mm
1900 mm
Oversigt:
Ingen muligheder
Krydsstråle UV-C i sidevægge
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig Oversigt Pakningsstørrelse
16339923 1000 mm Ingen muligheder Hver
16349923 1300 mm Ingen muligheder Hver
16339933 1900 mm Krydsstråle UV-C i sidevægge -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16339923 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 51032711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191615.00 DKK
    185031.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 6583.18 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Til CMR-forbindelser (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske). Nye autonome sikkerhedsfunktioner for ultimativ beskyttelse og grafisk brugergrænseflade for nem betjening.
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i cytotoksisk sikkerhedsskab inkorporerer SmartFlow Plus, DAVE Plus og Smart UV-teknologier for ultimativ beskyttelse og grafisk brugergrænseflade for nem betjening. Hver enhed har indbygget Wifi-funktion og er klar til at blive tilsluttet. Vores forfiltersystem inkluderer en ny forbedret og nem tætningsløsning. Med deres tredobbelte filterdesign giver Maxisafe biologiske sikkerhedsskabe 100.000 gange bedre filtreringseffektivitet end almindelige klasse II biologiske sikkerhedsskabe.
  • GUI berøringsskærm,
  • Indvendig LED-belysning
  • Dataoutput klar til cloud
  • Ergonomiske armlæn (ekstraudstyr)
  • SmartPort alsidig adgang
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rustfrit stål interiør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ingen muligheder
Certificeringer/compliance EN 12469, DIN 12980
Kammermateriale Rustfrit stål (316)
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Model- Maxisafe 2030i
Outlets 2 bagvæg
Rammeåbning (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 39,3 tommer
Vise 7 tommer skærm
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertype H14 HEPA
Bredde (metrisk) Udvendig 1000 mm
Energiforbrug (Reduceret flow-tilstand) 55 W/h
Belysning LED
Havne 2 x hver side plus smartporte
Rammeåbning (engelsk) 7,8 tommer
Mål (L x B x H) Udvendig 870 x 1000 x 1536 mm
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) Eksteriør 870 mm
Nettovægt (metrisk) 200 Kg
Forsendelsesvægt (metrisk) 220 Kg
Spænding 230 V
Energiforbrug (driftsindstilling) 230 W/h