Learn More
Thermo Scientific™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated)
Product Code. p-200112442
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize'
3kg
500g
Product Code. 10229682
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ CM0733B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic diluent.
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated).
Maximum Recovery Diluent combines the protective effect of peptone in the diluting solution1 with the osmotic support of physiological saline1,2. The low peptone concentration in the diluent reduces organism multiplication in the sample for at least 45 minutes during the dilution stage1,2
Oprethold organismernes levedygtighed under fortyndingsprocessen med Maximum Recovery Diluent med lave niveauer af pepton.
  • Gør det muligt at udføre nøjagtige kvantitative procedurer med minimal reduktion af levedygtighed.
  • Reducerer organismeformering i prøven i mindst en time under fortyndingsstadiet.
Tilstedeværelsen af pepton i fortyndingsmidlet giver levedygtige tællinger for at sikre, at der udføres nøjagtige kvantitative procedurer. Den isotoniske styrke af fortyndingsmidlet sikrer genvinding af organismer fra forskellige kilder, som kan være sårbare i destilleret vand eller vandige suspensioner.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, BSI, EP, IDF, ISO , NMKL
Oversigt Mannitol Saltagar
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 52,6L medium