Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maksimal genvindingsfortynder
Artikelnummer. 12776949
Fyld vægt:
500.0g + 1.5g
9.0g + 0.3g
90.0g + 1.5g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 24
Artikelnummer. 12776949
Brand: Thermo Scientific™ BO0348Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå maksimal genvinding af mikroorganismer under fortynding med dette beskyttende, isotoniske fortyndingsmiddel.
Opnå maksimal genvinding af mikroorganismer under fortynding med denne beskyttende, isotoniske Thermo Scientific™ Oxoid™ Maksimal genvindingsfortynder.
Tilstedeværelsen af pepton i fortyndingsmidlet giver levedygtige tællinger for at sikre, at der udføres nøjagtige kvantitative procedurer. Den isotoniske styrke af fortyndingsmidlet sikrer genvinding af organismer fra forskellige kilder, som kan være sårbare i destilleret vand eller vandige suspensioner. Den lave peptonkoncentration i fortyndingsmidlet reducerer organismeformering i prøven i mindst 45 minutter under fortyndingsstadiet 1,2
Oprethold organismernes levedygtighed under fortyndingsprocessen med Maximum Recovery Diluent med lave niveauer af pepton.
  • Gør det muligt at udføre nøjagtige kvantitative procedurer med minimal reduktion af levedygtigt antal.
  • Reducerer organismeformering i prøven i mindst en time under fortyndingsstadiet.
  • Klar til brug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Maksimal genvindingsfortynder
Format Sirop flasker
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 90.0g + 1.5g
Emballagetype Ti siropflasker med skruelåg i en æske
Mængde 10/Pk.