Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maksimal genvindingsfortynder
Artikelnummer. 12756949
Fyld vægt:
500.0g + 1.5g
9.0g + 0.3g
90.0g + 1.5g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 24
Artikelnummer. 12756949
Brand: Thermo Scientific™ BO0348D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå maksimal genvinding af mikroorganismer under fortynding med dette beskyttende, isotoniske fortyndingsmiddel.
Opnå maksimal genvinding af mikroorganismer under fortynding med denne beskyttende, isotoniske Thermo Scientific™ Oxoid™ Maksimal genvindingsfortynder.
Tilstedeværelsen af pepton i fortyndingsmidlet giver levedygtige tællinger for at sikre, at der udføres nøjagtige kvantitative procedurer. Den isotoniske styrke af fortyndingsmidlet sikrer genvinding af organismer fra forskellige kilder, som kan være sårbare i destilleret vand eller vandige suspensioner. Den lave peptonkoncentration i fortyndingsmidlet reducerer organismeformering i prøven i mindst 45 minutter under fortyndingsstadiet 1,2
Maintain the viability of organisms during dilution process with Maximum Recovery Diluent with low levels of peptone.
  • Allows accurate quantitative procedures to be performed with minimal reduction in viable count.
  • Reduces organism multiplication in the sample for at least one hour during the dilution stage.
  • Ready-to-use.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless, clear
Indhold og opbevaring 2 to 25°C
Oversigt Maximum Recovery Diluent
Format Universal bottles
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Agar
Fyld vægt 9.0g + 0.3g
Emballagetype Twenty four universal bottles with screw cap closures in a box
Mængde 24/Pk.