Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maksimal genvindingsfortynder
Beskrivelse
Opnå maksimal genvinding af mikroorganismer under fortynding med denne beskyttende, isotoniske Thermo Scientific™ Oxoid™ Maksimal genvindingsfortynder.
Tilstedeværelsen af pepton i fortyndingsmidlet giver levedygtige tællinger for at sikre, at der udføres nøjagtige kvantitative procedurer. Den isotoniske styrke af fortyndingsmidlet sikrer genvinding af organismer fra forskellige kilder, som kan være sårbare i destilleret vand eller vandige suspensioner. Den lave peptonkoncentration i fortyndingsmidlet reducerer organismeformering i prøven i mindst 45 minutter under fortyndingsstadiet 1,2
Oprethold organismernes levedygtighed under fortyndingsprocessen med Maximum Recovery Diluent med lave niveauer af pepton.
- Gør det muligt at udføre nøjagtige kvantitative procedurer med minimal reduktion af levedygtigt antal.
- Reducerer organismeformering i prøven i mindst en time under fortyndingsstadiet.
- Klar til brug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | Maksimal genvindingsfortynder |
| Format | Sirop flasker |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 500.0g + 1.5g |
| Emballagetype | Ti siropflasker med skruelåg i en æske |
| Mængde | 10/Pk. |