Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima Bagside Transcriptase (200 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521342 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10.000 enheder
2.000 enheder
4 x 10.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
2000 enheder
Artikelnummer. 10869200
Brand: Thermo Scientific™ EP0742
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific Maxima Bagside Transcriptase (RT) blev udviklet gennem in vitro- udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet såvel som RNase H-aktivitet.
Thermo Scientific Maxima Bagside Transcriptase (RT) blev udviklet gennem in vitro- udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet såvel som RNase H-aktivitet. Det konstruerede enzym har dramatisk forbedret termostabilitet og robusthed og øgede syntesehastigheder sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
Maxima Bagside Transcriptase er i stand til reproducerbar cDNA-syntese fra en bred vifte af input totale RNA-mængder (fra 1 pg til 5μ g) ved forhøjede temperaturer (–50 °65 C), hvilket gør dette enzym til et ideelt værktøj til totrins RT-qPCR (se understøttende data).
På grund af dens høje termostabilitet, Maxima enzym bevarer fuld aktivitet under hele revers transkriptionsreaktionen, genererer de højeste udbytter af cDNA og er i stand til at syntetisere selv meget lange RNA-transkripter op til 20 kb. Reaktionstemperaturen kan øges op til 65 C for °effektiv transkription af RNA-regioner med en høj sekundær struktur eller for at forbedre specificiteten ved brug af genspecifikke primere. På grund af dens øgede syntesehastighed kan den omvendte transkriptasereaktion fuldføres på 15 til 30
minutter . Maxima Bagside Transcriptase omfatte:
• Høje udbytter af cDNA i fuld længde op til 20 kb
• Aktiv op til °65
•C —Termostabil 90% aktiv efter inkubation ved °50 C i 60 minutter
• Høj følsomhed muliggør reproducerbar cDNA-syntese fra en bred vifte af totale RNA-mængder (1 pg til 5μ g)
• Effektiv formel til fuldstændig cDNA-syntese på 15 til 30 minutter
• Inkorporerer modificerede
nukleotider Anvendelser
•Totrins RT-PCR
• To-trins RT-qPCR
• Første streng cDNA syntese
• Konstruktion af cDNA-biblioteker i fuld længde
• DNA-mærkning
• Primer
forlænger også tilgængelig
• Maxima Bagside Transcriptase (Kat. nr. EP0741)
• Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR (Kat. Nr. K1641)
• Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR, med dsDNase (Kat. Nr. K1671)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring
• Maxima Bagside Transcriptase , 1 x 10.000 enheder (200 U/μ L)
• 5X RT Buffer
Store kl– 20 °C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Mængde 10.000 enheder
Omvendt transkriptase Maxima
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA