Beskrivelse
Thermo Scientific Maxima Reverse Transcriptase (RT) blev udviklet gennem in vitro-evolution af M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet samt RNase H-aktivitet. Det konstruerede enzym har dramatisk forbedret termostabilitet og robusthed samt øget syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
Maxima Reverse Transcriptase er i stand til reproducerbar cDNA-syntese fra et bredt spektrum af indgående samlede RNA-mængder (fra 1 pg til 5 μg) ved forhøjede temperaturer (50-65° –C), hvilket gør dette enzym til et ideelt værktøj til totrins RT-qPCR (se understøttende data).
På grund af sin høje termostabilitet Maxima opretholder enzymet fuld aktivitet under hele revers transkriptionsreaktionen, genererer de højeste udbytter af cDNA og kan syntetisere selv meget lange RNA-transkripter op til 20 kb. Reaktionstemperaturen kan øges op til 65 °C for effektiv transkription af RNA-områder med høj sekundærstruktur eller for at forbedre specificiteten ved brug af genspecifikke primere. På grund af den øgede syntesehastighed kan den omvendte transkriptasereaktion gennemføres på 15 til 30 minutter.
Funktioner i Maxima Reverse Transcriptase inkluderer:
- Høje udbytter af fuldlængde cDNA op til 20 kb
- Aktiv op til 65 °C
- Termostabil—90% aktiv efter inkubation ved 50 °C i 60 minutter
- Høj følsomhed muliggør reproducerbar cDNA-syntese fra et bredt spektrum af samlede RNA-mængder (1 pg til 5 μg)
- Effektiv formel til komplet cDNA-syntese på 15 til 30 minutter
- Indeholder modificerede nukleotider
Applikationer
- Fuldlængde cDNA-syntese for lange transkripter og ORF'er
- Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere effekten af sekundær struktur
- cDNA-kloning og konstruktionsgenerering
- RNA-seq & enkeltcelle RNA-seq bibliotekforberedelse
- Isoform- og transkriptkarakterisering
- Skabelonskiftende fuldlængde RNA-seq
Også tilgængelig
- Maxima Bagside Transcriptase (Kat. Nej. EP0741)
- Maxima Første streng cDNA-syntesekit til RT-qPCR (Cat. Nej. K1641)
- Maxima Første streng cDNA-syntesesæt til RT-qPCR, med dsDNase (Kat. Nej. K1671)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • Maxima Omvendt Transcriptase, 1 x 2.000 enheder (200 U/μl) |
| Format | Enkeltstående enzym |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 30 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C til 55 °C |
| Mængde | 2.000 enheder |
| Omvendt transkriptase | Maxima |
| Ribonuklease H-aktivitet | Ja |
| Vis mere |