Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima Bagside Transcriptase (200 U/μ L)
Artikelnummer. 10420100 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
2.000 enheder
4 x 10.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
2000 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10420100 4 x 10.000 enheder 2000 enheder
10899010 2.000 enheder 2000 enheder
10869200 10.000 enheder 10000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10420100 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0743
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Maxima Bagside Transcriptase (RT) blev udviklet gennem in vitro- udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet såvel som RNase H-aktivitet.
Thermo Scientific Maxima Reverse Transcriptase (RT) blev udviklet gennem in vitro-evolution af M-MuLV RT. Enzymet har en RNA-afhængig og DNA-afhængig polymeraseaktivitet samt RNase H-aktivitet. Det konstruerede enzym har dramatisk forbedret termostabilitet og robusthed samt øget syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
Maxima Reverse Transcriptase er i stand til reproducerbar cDNA-syntese fra et bredt spektrum af indgående samlede RNA-mængder (fra 1 pg til 5 μg) ved forhøjede temperaturer (50-65° –C), hvilket gør dette enzym til et ideelt værktøj til totrins RT-qPCR (se understøttende data).
På grund af sin høje termostabilitet Maxima opretholder enzymet fuld aktivitet under hele revers transkriptionsreaktionen, genererer de højeste udbytter af cDNA og kan syntetisere selv meget lange RNA-transkripter op til 20 kb. Reaktionstemperaturen kan øges op til 65 °C for effektiv transkription af RNA-områder med høj sekundærstruktur eller for at forbedre specificiteten ved brug af genspecifikke primere. På grund af den øgede syntesehastighed kan den omvendte transkriptasereaktion gennemføres på 15 til 30 minutter.
Funktioner i Maxima Reverse Transcriptase inkluderer:
  • Høje udbytter af fuldlængde cDNA op til 20 kb
  • Aktiv op til 65 °C
  • Termostabil—90% aktiv efter inkubation ved 50 °C i 60 minutter
  • Høj følsomhed muliggør reproducerbar cDNA-syntese fra et bredt spektrum af samlede RNA-mængder (1 pg til 5 μg)
  • Effektiv formel til komplet cDNA-syntese på 15 til 30 minutter
  • Indeholder modificerede nukleotider
Applikationer
  • Fuldlængde cDNA-syntese for lange transkripter og ORF'er
  • Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere effekten af sekundær struktur
  • cDNA-kloning og konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkeltcelle RNA-seq bibliotekforberedelse
  • Isoform- og transkriptkarakterisering
  • Skabelonskiftende fuldlængde RNA-seq
Også tilgængelig
  • Maxima Bagside Transcriptase (Kat. Nej. EP0741)
  • Maxima Første streng cDNA-syntesekit til RT-qPCR (Cat. Nej. K1641)
  • Maxima Første streng cDNA-syntesesæt til RT-qPCR, med dsDNase (Kat. Nej. K1671)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 U/μl
Indhold og opbevaring
• Maxima Bagside Transcriptase , 4 x 10.000 enheder (200 U/μ L)
• 5X RT Buffer
Store kl– 20 °C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Mængde 4 x 10.000 enheder
Omvendt transkriptase Maxima
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA