Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase Promotion
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Thermostable - 90% active after incubation at 50°C for 60 minutes in a reaction mixture.
- Active up to 65°C
- High yields of full-length cDNA up to 20 kb
- High sensitivity - reproducible cDNA synthesis from a wide range of starting total RNA amounts (1 pg to 5 μg)
- Efficient - complete cDNA synthesis in 15 to 30 minutes
- Increased resistance to common reaction inhibitors
- Incorporates modified nucleotides
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Sammensætning | 250 mM Tris-HCl buffer (pH 8.3 at 25°C), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM DTT |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Mængde | 2000 U |
| Til brug med (applikation) | cDNA Synthesis, RT-PCR, Gene Expression |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?