Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 15264071 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kit med dsDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15264071 Kit med dsDNase 20 reaktioner -
15767526 Kun sæt 20 reaktioner 20 reaktioner
10338179 Kun sæt 20 reaktioner 20 reaktioner
10430470 Kun sæt 100 reaktioner -
15235146 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
15797526 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15264071 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1681
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et komplet system til højeffektiv syntese af første streng cDNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et komplet system til højeffektiv syntese af første streng cDNA. Sættet bruger Maxima H minus omvendt Transcriptase (RT), som er et avanceret enzym afledt af in vitro-udvikling af MMLV RT. Enzymet har den højeste termostabilitet blandt derivaterne af MMLV RT og mangler RNase H-aktivitet.
Dette sæt muliggør syntese af lange cDNA'er op til 20 kb ved forhøjede temperaturer (op til 65 °C), hvilket overgår andre systemers evne til at producere fuldlængde cDNA. På grund af øgede syntesehastigheder kan reaktionen gennemføres på 30 minutter.
Til reverse transkription bruger Maxima sættet H Minus Reverse Transcriptase (RT), som er et avanceret enzym udledt ved in vitro-evolution af MMLV RT.
Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase giver en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i en enkelt rørsprocedure. Sættet indeholder en ny dobbeltstrengsspecifik DNase (dsDNase), der er konstrueret til at fjerne forurenende genomisk DNA fra RNA-preps på to minutter uden skade på kvalitet eller mængde af RNA. Meget specifik dsDNase-aktivitet mod dobbeltstrenget DNA sikrer, at enkeltstrenget DNA (såsom cDNA og primere) ikke bliver kløvet, og dsDNase-behandlet RNA kan tilsættes direkte til reverse transcription.
Funktioner i Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderer:
  • Øgede reaktionstemperaturer—kan den første cDNA-streng syntetiseres inden for temperaturområdet 42-65 – °C
  • Høje udbytter af fuldlængde første streng cDNA—med RNA-skabeloner op til 20 kb
  • Fleksibel priming—oligo(dT)18, tilfældige hexamer eller gen-specifikke primere
  • Integreret genomisk DNA-fjernelsestrin med dsDNase-kit
Applikationer
  • Fuldlængde cDNA-syntese for lange transkripter og ORF'er
  • Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere effekten af sekundær struktur
  • cDNA-kloning og konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkeltcelle RNA-seq bibliotekforberedelse
  • Isoform- og transkriptkarakterisering
  • Skabelonskiftende fuldlængde RNA-seq
Yderligere information om reaktionskomponenter
  • Maxima H Minus Enzyme Mix indeholder Maxima H minus reverse og Transcriptase RiboLock RNase-hæmmer. RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNaserne A, B og C ved temperaturer op til 55 °C.
  • Oligo(dT)18 og tilfældige hexamerprimere følger med sættet. Tilfældige hexamerprimere binder ikke-specifikt og bruges til at syntetisere cDNA fra alle RNA'er i en samlet RNA-population. Oligo(dT)18-primeren anneder selektivt til 3'-enden af poly(A) RNA og syntetiserer cDNA udelukkende fra poly(A)-halet mRNA. Genspecifikke primere kan også bruges sammen med sættet til at prime syntese fra en specificeret sekvens.
  • 10 mM dNTP Mix er en forblandet vandløsning af dATP, dTTP, dCTP og dGTP.
  • Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-DNA. Fraværet af endo-, exodeoxyribonucleer, ribonucleer og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• Maxima H Minus Enzym Mix
• dsDNase
• 10X dsDNase buffer
• Oligo(dT) 18 og Random hexamer primere
• 5X RT buffer
• dNTP-mix
• Nukleasefrit vand
Opbevar kl– 20 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase Maxima H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kit med dsDNase