Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 15235146 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kit med dsDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner unitSize
15235146 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
10338179 Kun sæt 20 reaktioner 20 reaktioner
10430470 Kun sæt 100 reaktioner -
15264071 Kit med dsDNase 20 reaktioner -
15797526 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15235146 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1682
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et komplet system til højeffektiv syntese af første streng cDNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et komplet system til højeffektiv syntese af første streng cDNA. Sættet bruger Maxima H minus omvendt Transcriptase (RT), som er et avanceret enzym afledt af in vitro-udvikling af MMLV RT. Enzymet har den højeste termostabilitet blandt derivaterne af MMLV RT og mangler RNase H-aktivitet.
Dette sæt tillader syntese af lange cDNA'er op til 20 kb ved forhøjede temperaturer (op til 65 °C), og erstatter andre systemers evner til at producere fuldlængde cDNA. På grund af øgede syntesehastigheder kan reaktionen fuldføres på 30 minutter.
Til omvendt transskription bruger sættet Maxima H minus omvendt Transcriptase (RT), som er et avanceret enzym afledt af in vitro -udvikling af MMLV RT.
De Maxima H Minus First Strand cDNA-syntesesæt med dsDNase giver en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i én-rørsprocedure. Sættet indeholder en ny dobbeltstrengsspecifik DNase (dsDNase), der er udviklet til at fjerne kontaminerende genomisk DNA fra RNA-præparationer på to minutter uden at beskadige kvaliteten eller mængden af RNA. Meget specifik dsDNase-aktivitet mod dobbeltstrenget DNA sikrer, at enkeltstrenget DNA (såsom cDNA og primere) ikke spaltes, og dsDNase-behandlet RNA kan tilsættes direkte til revers transkription.
Funktioner af Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderer:
  • Forøgede reaktionstemperaturer —den første streng af cDNA kan syntetiseres inden for temperaturområdet –42 °65 C
  • Højt udbytte af førstestrengs cDNA i fuld længde —med RNA-skabeloner op til 20 kb
  • Fleksibel —priming oligo(dT) 18 , tilfældige hexamer eller genspecifikke primere
  • Integreret genomisk DNA-fjernelsestrin med dsDNase-kit
Applikationer
  • Første streng cDNA syntese til RT-PCR
  • Konstruktion af cDNA-biblioteker
  • Generering af prober til hybridisering
  • Antisense RNA syntese
Indhold
  • Maxima H Minus Enzym Mix
  • Oligo(dT) 18 og Random hexamer primere
  • 5X RT buffer
  • dNTP-mix
  • Nukleasefrit vand
First Strand Synthesis Kit med dsDNase indeholder også
  • dsDNase og 10X dsDNase Buffer
Yderligere information om reaktionskomponenter
  • Maxima H Minus Enzyme Mix indeholder Maxima H minus omvendt Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer. RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNaser A, B og C ved temperaturer op til 55 °C.
  • Oligo(dT) 18 og random hexamer primere leveres med sættet. Tilfældige hexamer-primere binder ikke-specifikt og bruges til at syntetisere cDNA fra alle RNA'er i en total RNA-population. Oligo(dT)18-primeren annealerer selektivt til 3'-enden af poly(A)-RNA og syntetiserer kun cDNA fra poly(A)-hale-mRNA. Genspecifikke primere kan også anvendes med kittet til at prime syntese fra en specificeret sekvens.
  • 10 mM dNTP Mix er en forblandet vandig opløsning af dATP, dTTP, dCTP og dGTP.
  • Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-DNA. Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• Maxima H Minus Enzym Mix
• dsDNase
• 10X dsDNase buffer
• Oligo(dT) 18 og Random hexamer primere
• 5X RT buffer
• dNTP-mix
• Nukleasefrit vand
Opbevar kl– 20 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase Maxima H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kit med dsDNase