Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 10338179 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kit med dsDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10338179 Kun sæt 20 reaktioner 20 reaktioner
15767526 Kun sæt 20 reaktioner 20 reaktioner
10430470 Kun sæt 100 reaktioner -
15264071 Kit med dsDNase 20 reaktioner -
15235146 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
15797526 Kit med dsDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10338179 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' K1651
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et komplet system til højeffektiv syntese af første streng cDNA.
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et komplet system til højeffektiv syntese af første streng cDNA. Sættet bruger Maxima H minus omvendt Transcriptase (RT), som er et avanceret enzym afledt af in vitro-udvikling af MMLV RT. Enzymet har den højeste termostabilitet blandt derivaterne af MMLV RT og mangler RNase H-aktivitet.
Dette sæt muliggør syntese af lange cDNA'er op til 20 kb ved forhøjede temperaturer (op til 65 °C), hvilket overgår andre systemers evne til at producere fuldlængde cDNA. På grund af øgede syntesehastigheder kan reaktionen gennemføres på 30 minutter.
Til reverse transkription bruger Maxima sættet H Minus Reverse Transcriptase (RT), som er et avanceret enzym udledt ved in vitro-evolution af MMLV RT.
Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase giver en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i en enkelt rørsprocedure. Sættet indeholder en ny dobbeltstrengsspecifik DNase (dsDNase), der er konstrueret til at fjerne forurenende genomisk DNA fra RNA-preps på to minutter uden skade på kvalitet eller mængde af RNA. Meget specifik dsDNase-aktivitet mod dobbeltstrenget DNA sikrer, at enkeltstrenget DNA (såsom cDNA og primere) ikke bliver kløvet, og dsDNase-behandlet RNA kan tilsættes direkte til reverse transcription.
Funktioner i Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderer:
  • Øgede reaktionstemperaturer—kan den første cDNA-streng syntetiseres inden for temperaturområdet 42-65 – °C
  • Høje udbytter af fuldlængde første streng cDNA—med RNA-skabeloner op til 20 kb
  • Fleksibel priming—oligo(dT)18, tilfældige hexamer eller gen-specifikke primere
  • Integreret genomisk DNA-fjernelsestrin med dsDNase-kit
Applikationer
  • Fuldlængde cDNA-syntese for lange transkripter og ORF'er
  • Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere effekten af sekundær struktur
  • cDNA-kloning og konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkeltcelle RNA-seq bibliotekforberedelse
  • Isoform- og transkriptkarakterisering
  • Skabelonskiftende fuldlængde RNA-seq
Yderligere information om reaktionskomponenter
  • Maxima H Minus Enzyme Mix indeholder Maxima H minus reverse og Transcriptase RiboLock RNase-hæmmer. RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNaserne A, B og C ved temperaturer op til 55 °C.
  • Oligo(dT)18 og tilfældige hexamerprimere følger med sættet. Tilfældige hexamerprimere binder ikke-specifikt og bruges til at syntetisere cDNA fra alle RNA'er i en samlet RNA-population. Oligo(dT)18-primeren anneder selektivt til 3'-enden af poly(A) RNA og syntetiserer cDNA udelukkende fra poly(A)-halet mRNA. Genspecifikke primere kan også bruges sammen med sættet til at prime syntese fra en specificeret sekvens.
  • 10 mM dNTP Mix er en forblandet vandløsning af dATP, dTTP, dCTP og dGTP.
  • Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-DNA. Fraværet af endo-, exodeoxyribonucleer, ribonucleer og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring
• Maxima H Minus Enzym Mix
• Oligo(dT) 18 og Random hexamer primere
• 5X RT buffer
• dNTP-mix
• Nukleasefrit vand Opbevares
kl– 20 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase Maxima H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 20 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt