Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Maxima H Minus Dobbeltstrenget cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af dobbeltstrenget cDNA fra totalt RNA eller mRNA. Første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner udføres i det samme rør uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner udføres i det samme rør uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Funktioner af Maxima H Minus dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt inkluderer:
- Effektiv syntese af fuldlængde dobbeltstrenget cDNA
- Hurtig —procedure gennemført på mindre end to timer
- Praktiske —færdigblandede komponenter
- Komplet —inkluderer alle primere, kontroller og resterende RNA-fjernelsesreagenser
Applikationer
- Fuldlængde dobbeltstrenget stumpende cDNA-syntese til kloning
- Dobbeltstrenget cDNA-bibliotekskonstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -25 °C til -15 °C |
| Format | 200 reaktioner |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C til 55 °C |
| Produktlinje | Maxima |
| Produkttype | cDNA-syntesesæt |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Omvendt transkriptase | Maxima H minus |
| Til brug med (applikation) | Kloning |
| Endelig produkttype | Dobbeltstrenget cDNA |
| Antal reaktioner | 200 reaktioner |
| Vis mere |