Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima H Minus dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Indeholder
First Strand Enzyme Mix, 4X First Strand Reaction Mix, Second Strand Enzyme Mix, 5X Second Strand Reaction Mix, 0,5M EDTA (pH 8,0), RNase I (10 u/μ L), kontrol-RNA (μ0,5 g/μ L), Oligo(dT) 18 Primer, 100 μM, 0,5 μg/μ L, Random Hexamer Primer, 100 μM, 0,2 μg/μ L, Vand, nukleasefri, detaljeret protokol
Thermo Scientific Maxima H Minus Dobbeltstrenget cDNA Synthesis Kit er et komplet system til effektiv syntese af dobbeltstrenget cDNA fra totalt RNA eller mRNA. Første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner udføres i det samme rør uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Første- og andenstrengs cDNA-syntesereaktioner udføres i det samme rør uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Funktioner af Maxima H Minus dobbeltstrenget cDNA-syntesesæt inkluderer:
- Effektiv syntese af fuldlængde dobbeltstrenget cDNA
- Hurtig —procedure gennemført på mindre end to timer
- Praktiske —færdigblandede komponenter
- Komplet —inkluderer alle primere, kontroller og resterende RNA-fjernelsesreagenser
Applikationer
- Fuldlængde dobbeltstrenget stumpende cDNA-syntese til kloning
- Dobbeltstrenget cDNA-bibliotekskonstruktion
Ordreinfo
Ordrer afgivet mandag til onsdag sendes næste dag; Torsdag og fredag ordrer sendes den følgende mandag.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 10 reaktioner |
| Optimal reaktionstemperatur | 50° -55° C |
| Produktlinje | Maxima |
| Produkttype | cDNA-syntesesæt |
| Mængde | 10 reaktioner |
| Omvendt transkriptase | Maxima H minus |
| Til brug med (applikation) | Kloning |
| Endelig produkttype | Dobbeltstrenget cDNA |
| Antal reaktioner | 10 reaktioner |
| Reaktionsformat | Separate komponenter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: EDTA