Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Artikelnummer. p-7078247 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
Kit med dsDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 15676019
Brand: Thermo Scientific™ M1661
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tilgængelig med eller uden dsDNase, giver alle cDNA syntese reaktionskomponenter i en praktisk et-rørs master mix.
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tilgængelig med eller uden dsDNase, leverer alle cDNA syntese reaktionskomponenter i en praktisk et-rørs master mix. Den er optimeret til højeffektiv cDNA-syntese til to-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer og reproducerbar cDNA syntese ved forhøjede temperaturer (50 65 –C) °inden for 30 minutter.
Mastermixet indeholder Maxima H minus omvendt Transcriptase (RT) og RiboLock RNase-hæmmer. Maxima H Minus RT er et avanceret enzym afledt af M-MuLV RT ved in vitro-evolution. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed, processivitet, øget cDNA-syntesehastighed og mangel på RNase H-aktivitet. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabelon mod nedbrydning af RNaser A, B og C ved temperaturer op til 55 °C. Masterblandingen indeholder også reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT) 18 og tilfældige hexamer-primere. Et separat rør med No-RT kontrolblanding er også tilvejebragt for praktisk RT negativ kontrol.
Begge sæt er i stand til reproducerbar cDNA-syntese ved forhøjede temperaturer (50 °C –65 °C). Syntesereaktionen er typisk afsluttet på 15 30 –minutter. Den inkluderede dobbeltstrengede specifikke DNase i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med dsDNase tillader fjernelse af genomisk DNA fra RNA-prøver på to minutter uden at påvirke kvaliteten eller kvantiteten af RNA. Denne dsDNase er også tilgængelig separat (kat. nr. EN0771).
Funktioner af Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix inkluderer:
• Et-rørs mastermix hjælper med at reducere pipetteringstrin og forbedret konsistens i RT-qPCR-resultater
• Øget RT-effektivitet på tværs af en bred vifte af input-RNA-mængder og genmål
• Høj termostabilitet for at tillade –RT-°reaktioner ved 50 65 C temperaturområde
• Integreret trin af genomisk DNA-fjernelse fra RNA-prøver (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix kun med dsDNase)
Yderligere information om reaktionskomponenter
• No RT kontrolblandingen indeholder alle komponenterne i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix undtagen RT. Tilstedeværelsen af et PCR-produkt i No RT-kontrolreaktionen indikerer, at reaktionen er kontamineret med DNA. For yderligere at forbedre effektiviteten til eliminering af genomisk DNA anbefales inkubation af template RNA med dsDNase (Kat. nr. EN0771).
• Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-DNA. Fraværet af exodeoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstest.
• For yderligere at forbedre effektiviteten af eliminering af genomisk DNA anbefales inkubation af template RNA med den inkluderede dsDNase kraftigt. (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix kun med dsDNase)
• dsDNasen bruges til hurtig og sikker fjernelse af kontaminerende genomisk DNA fra RNA-prøver. dsDNase inaktiveres let ved moderat varmebehandling (55 °C). Det giver mulighed for en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i én-rørsprocedure. (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix kun med dsDNase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix (200μ L)
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix 'No RT' Control (200μ L)
• Nukleasefrit vand (1,25 ml)
Opbevar kl– 5 til– 30 °C.
Format Master Mix
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase Maxima H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Forblandede komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt