Beskrivelse
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tilgængelig med eller uden dsDNase, leverer alle cDNA syntese reaktionskomponenter i en praktisk et-rørs master mix. Den er optimeret til højeffektiv cDNA-syntese til to-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer og reproducerbar cDNA syntese ved forhøjede temperaturer (50 65 –C) °inden for 30 minutter.
Mastermixen indeholder Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) og RiboLock RNase-hæmmer. Maxima H Minus RT er et avanceret enzym, der er afledt af M-MuLV RT ved in vitro-evolution. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed, processivitet, øget cDNA-syntesehastighed og mangel på RNase-H-aktivitet. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabelonen mod nedbrydning af RNaserne A, B og C ved temperaturer op til 55 °C. Masterblandingen indeholder også reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT)18 og tilfældige hexamerprimere. Et separat rør med No-RT kontrolblanding leveres også for nem RT-negativ kontrol.
Begge sæt kan reproducere cDNA-syntese ved forhøjede temperaturer (50 °C –, 65 °C). Syntesereaktionen er typisk færdig på 15-30 –minutter. Den inkluderede dobbeltstrengede specifikke DNase i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med dsDNase muliggør fjernelse af genomisk DNA fra RNA-prøver på to minutter uden at påvirke kvaliteten eller mængden af RNA. Denne dsDNase er også tilgængelig separat (Cat. Nej. EN0771).
Funktioner i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix inkluderer:
- One-tube mastermix hjælper med at reducere pipetteringstrin og øger konsistensen i RT-qPCR-resultater
- Øget RT-effektivitet på tværs af et bredt spektrum af inputmængder af RNA og genmål
- Høj termostabilitet for at tillade RT-reaktioner ved 50-65 – °C temperaturområde
- Integreret trin med fjernelse af genomisk DNA fra RNA-prøver (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med kun dsDNase)
- Fuldlængde cDNA-syntese for lange transkripter og ORF'er
- Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere effekten af sekundær struktur
- cDNA-kloning og konstruktionsgenerering
- RNA-seq & enkeltcelle RNA-seq bibliotekforberedelse
- Isoform- og transkriptkarakterisering
- Skabelonskiftende fuldlængde RNA-seq
Yderligere information om reaktionskomponenter
- No RT kontrolmixet indeholder alle komponenterne i H Minus cDNA Synthesis Master Mix undtagen Maxima RT. Tilstedeværelsen af et PCR-produkt i No RT-kontrolreaktionen indikerer, at reaktionen er forurenet med DNA. For yderligere at forbedre effektiviteten af genomisk DNA-eliminering, kan skabelon-RNA-inkubation med dsDNase (Cat. Nej. EN0771) anbefales kraftigt.
- Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-DNA. Fraværet af exodeoxyribonucleer, ribonukler og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstests.
- For yderligere at forbedre effektiviteten af eliminering af genomisk DNA anbefales det kraftigt at inkubere skabelon-RNA med den inkluderede dsDNase. (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med kun dsDNase)
- dsDNasen bruges til hurtig og sikker fjernelse af forurenende genomisk DNA fra RNA-prøver. dsDNase inaktiveres let ved moderat varmebehandling (55 °C). Det muliggør en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i en enkelt rørsprocedure. (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med kun dsDNase)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Indhold og opbevaring | • Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix (1 x 800μ L) |
| Format | Master Mix |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 30 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Mængde | Hver |
| Omvendt transkriptase | Maxima H minus |
| Ribonuklease H-aktivitet | Reduceret |
| Vis mere |