Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Artikelnummer. 15676019 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kit med dsDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15676019 Kun sæt 50 reaktioner 50 reaktioner
15686019 Kun sæt 200 reaktioner 200 reaktioner
15696019 Kit med dsDNase 50 reaktioner 50 reaktioner
15606029 Kit med dsDNase 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15676019 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. M1661
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tilgængelig med eller uden dsDNase, giver alle cDNA syntese reaktionskomponenter i en praktisk et-rørs master mix.
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, tilgængelig med eller uden dsDNase, leverer alle cDNA syntese reaktionskomponenter i en praktisk et-rørs master mix. Den er optimeret til højeffektiv cDNA-syntese til to-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer og reproducerbar cDNA syntese ved forhøjede temperaturer (50 65 –C) °inden for 30 minutter.
Mastermixen indeholder Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT) og RiboLock RNase-hæmmer. Maxima H Minus RT er et avanceret enzym, der er afledt af M-MuLV RT ved in vitro-evolution. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed, processivitet, øget cDNA-syntesehastighed og mangel på RNase-H-aktivitet. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabelonen mod nedbrydning af RNaserne A, B og C ved temperaturer op til 55 °C. Masterblandingen indeholder også reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo (dT)18 og tilfældige hexamerprimere. Et separat rør med No-RT kontrolblanding leveres også for nem RT-negativ kontrol.
Begge sæt kan reproducere cDNA-syntese ved forhøjede temperaturer (50 °C –, 65 °C). Syntesereaktionen er typisk færdig på 15-30 –minutter. Den inkluderede dobbeltstrengede specifikke DNase i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med dsDNase muliggør fjernelse af genomisk DNA fra RNA-prøver på to minutter uden at påvirke kvaliteten eller mængden af RNA. Denne dsDNase er også tilgængelig separat (Cat. Nej. EN0771).
Funktioner i Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix inkluderer:
  • One-tube mastermix hjælper med at reducere pipetteringstrin og øger konsistensen i RT-qPCR-resultater
  • Øget RT-effektivitet på tværs af et bredt spektrum af inputmængder af RNA og genmål
  • Høj termostabilitet for at tillade RT-reaktioner ved 50-65 – °C temperaturområde
  • Integreret trin med fjernelse af genomisk DNA fra RNA-prøver (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med kun dsDNase)
  • Fuldlængde cDNA-syntese for lange transkripter og ORF'er
  • Omvendt transkription ved forhøjede temperaturer for at reducere effekten af sekundær struktur
  • cDNA-kloning og konstruktionsgenerering
  • RNA-seq & enkeltcelle RNA-seq bibliotekforberedelse
  • Isoform- og transkriptkarakterisering
  • Skabelonskiftende fuldlængde RNA-seq
Yderligere information om reaktionskomponenter
  • No RT kontrolmixet indeholder alle komponenterne i H Minus cDNA Synthesis Master Mix undtagen Maxima RT. Tilstedeværelsen af et PCR-produkt i No RT-kontrolreaktionen indikerer, at reaktionen er forurenet med DNA. For yderligere at forbedre effektiviteten af genomisk DNA-eliminering, kan skabelon-RNA-inkubation med dsDNase (Cat. Nej. EN0771) anbefales kraftigt.
  • Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-DNA. Fraværet af exodeoxyribonucleer, ribonukler og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstests.
  • For yderligere at forbedre effektiviteten af eliminering af genomisk DNA anbefales det kraftigt at inkubere skabelon-RNA med den inkluderede dsDNase. (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med kun dsDNase)
  • dsDNasen bruges til hurtig og sikker fjernelse af forurenende genomisk DNA fra RNA-prøver. dsDNase inaktiveres let ved moderat varmebehandling (55 °C). Det muliggør en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i en enkelt rørsprocedure. (Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix med kun dsDNase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5X
Indhold og opbevaring
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix (200μ L)
• Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix 'No RT' Control (200μ L)
• Nukleasefrit vand (1,25 ml)
Opbevar kl– 5 til– 30 °C.
Format Master Mix
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase Maxima H minus
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Forblandede komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt