Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et praktisk system optimeret til cDNA-syntese i to-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer. Det giver en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i én-rørs procedure. Disse cDNA-syntesesæt bruger Maxima Bagside Transcriptase (RT), et avanceret enzym afledt af in vitro-udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed og øget cDNA-syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er i stand til reproducerbar cDNA-syntese fra en bred vifte af totale RNA-mængder (1 pg til 5μ g) ved forhøjede temperaturer (42 –65 °C). Syntesereaktionen kan afsluttes på 15 30 –minutter. Komponenter af Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er forblandet for at spare tid og for at reducere muligheden for pipetteringsfejl.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR med dsDNase indeholder også en ny dobbeltstrenget specifik DNase konstrueret til at fjerne kontaminerende genomisk DNA fra RNA-forberedelser på to minutter uden at beskadige kvaliteten eller mængden af RNA. Meget specifik aktivitet over for dobbeltstrenget DNA sikrer, at enkeltstrenget DNA (såsom cDNA og primere) ikke spaltes, og dsDNase-behandlet RNA kan tilsættes direkte til revers transkription.
Funktioner af Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR inkluderer:
• Høje udbytter af cDNA i fuld længde op til 20 kb
• Effektiv cDNA-syntese ved bredt temperaturområde (–42 °65 C)
• Øget syntesehastighed —fuldender cDNA-syntese på –15 30 minutter
• Høj sensitivitet og specificitet
• Integreret gDNA-fjernelsestrin med dsDNase-kit
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase indeholder:
• Maxima Enzym blanding
• 5X reaktionsblanding
• nukleasefrit vand
Kit med dsDNase indeholder også
• dsDNase
• 10X dsDNase-
bufferapplikationer
•2-trins RT-PCR
• 2-trins RT-qPCR
Yderligere information om reaktionskomponenter
Maxima Enzym Mix indeholder Maxima Bagside Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNaser A, B og C ved temperaturer op til °55 C.
5X Reaction Mix indeholder de resterende reaktionskomponenter: reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo(dT)18 og tilfældige hexamer-primere. Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-RNA.
Fraværet af endo- og exo-deoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstest.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | • Maxima Enzymmix (Maxima Bagside Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer) |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Reaktionshastighed | 30 min. |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C til 55 °C |
| Mængde | Hver |
| Omvendt transkriptase | Maxima |
| Ribonuklease H-aktivitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Show More |