Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR
Artikelnummer. 10334500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kit med dsDNase
Kun sæt
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10334500 Kun sæt 200 reaktioner 200 reaktioner
10282650 Kun sæt 50 reaktioner 50 reaktioner
15279064 Kit med dsDNase 50 reaktioner 50 reaktioner
15273796 Kit med dsDNase 200 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10334500 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1642
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et praktisk system optimeret til cDNA-syntese i to-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer.
De Thermo Scientific Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR, tilgængeligt med eller uden dsDNase, er et praktisk system optimeret til cDNA-syntese i to-trins kvantitative RT-PCR (RT-qPCR) applikationer. Det giver en dramatisk forenklet arbejdsgang, der kombinerer genomisk DNA-eliminering og cDNA-syntese i én-rørs procedure. Disse cDNA-syntesesæt bruger Maxima Bagside Transcriptase (RT), et avanceret enzym afledt af in vitro-udvikling af M-MuLV RT. Enzymet har høj termostabilitet, robusthed og øget cDNA-syntesehastighed sammenlignet med vildtype M-MuLV RT.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er i stand til reproducerbar cDNA-syntese fra en bred vifte af totale RNA-mængder (1 pg til 5μ g) ved forhøjede temperaturer (42 –65 °C). Syntesereaktionen kan afsluttes på 15 30 –minutter. Komponenter af Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR er forblandet for at spare tid og for at reducere muligheden for pipetteringsfejl.
De Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR med dsDNase indeholder også en ny dobbeltstrenget specifik DNase konstrueret til at fjerne kontaminerende genomisk DNA fra RNA-forberedelser på to minutter uden at beskadige kvaliteten eller mængden af RNA. Meget specifik aktivitet over for dobbeltstrenget DNA sikrer, at enkeltstrenget DNA (såsom cDNA og primere) ikke spaltes, og dsDNase-behandlet RNA kan tilsættes direkte til revers transkription.
Funktioner af Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-qPCR inkluderer:
• Høje udbytter af cDNA i fuld længde op til 20 kb
• Effektiv cDNA-syntese ved bredt temperaturområde (–42 °65 C)
• Øget syntesehastighed —fuldender cDNA-syntese på –15 30 minutter
• Høj sensitivitet og specificitet
• Integreret gDNA-fjernelsestrin med dsDNase-kit
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase indeholder:
• Maxima Enzym blanding
• 5X reaktionsblanding
• nukleasefrit vand
Kit med dsDNase indeholder også
• dsDNase
• 10X dsDNase-
bufferapplikationer
•2-trins RT-PCR
• 2-trins RT-qPCR
Yderligere information om reaktionskomponenter
Maxima Enzym Mix indeholder Maxima Bagside Transcriptase og RiboLock RNase-hæmmer. Den rekombinante RiboLock RNase-hæmmer beskytter effektivt RNA-skabeloner mod nedbrydning af RNaser A, B og C ved temperaturer op til °55 C.
5X Reaction Mix indeholder de resterende reaktionskomponenter: reaktionsbuffer, dNTP'er, oligo(dT)18 og tilfældige hexamer-primere. Nukleasefrit vand leveres til reaktionsopsætning og fortynding af prøve-RNA.
Fraværet af endo- og exo-deoxyribonukleaser, ribonukleaser og fosfataser er blevet bekræftet ved passende kvalitetstest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
• Maxima Enzym blanding
• 5X reaktionsblanding
• Nukleasefrit vand Opbevares
kl– 20 °C.
Format Kit
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C til 55 °C
Mængde Hver
Omvendt transkriptase Maxima
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 20 kb
Udgangsmateriale RNA
Inkluderer Kun sæt