Få mere at vide
Sampling Systems™ MaxiCorer
Artikelnummer. p-7138864 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk) klinge:
200 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15839391
Brand: Sampling Systems™ 7010A01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Besidder en lang buet klinge, der er ideel til brug med pulvere og granulat samt til halvfaste materialer som ost og tykt fedt. Sampling Systems™ MaxiCorer kan bruges som prøveudtager eller til dispensering af små mængder produkt.
  • 316L rustfrit stål
  • Lys poleret finish af høj kvalitet
  • Sprækkefri konstruktion
  • Drej håndtaget, mens prøveudtageren skubbes ind i produktet for at skære en prøveudtager ud
  • Fjern prøveudtageren for at udtrække prøven
Tekniske data
Produkttype Corer
Materiale Rustfrit stål (316L)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) ydre top 25 mm
Længde (metrisk) 300 mm i alt
Længde (metrisk) klinge 200 mm
Længde (metrisk) håndtag 100 mm