Få mere at vide
Sampling Systems™ MaxiCorer
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk) klinge:
200 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 316L rustfrit stål
- Lys poleret finish af høj kvalitet
- Sprækkefri konstruktion
- Drej håndtaget, mens prøveudtageren skubbes ind i produktet for at skære en prøveudtager ud
- Fjern prøveudtageren for at udtrække prøven
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Corer |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) ydre top | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm i alt |
| Længde (metrisk) klinge | 500 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 100 mm |