Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8319025 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
1000 til 5000μ L
250 til 2500μ L
500 til 2500μ L
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11917754
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med store pipetter
  • Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen
  • Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige
  • Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Ikke-steril
  • Certificeret af uafhængigt laboratorium til at være fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 til 5000μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Længde (metrisk) 117 mm
Format Bulk
Tip stil Makro
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman
Uddannet Nej