Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi pipettespidser
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
1000 til 5000μ L
250 til 2500μ L
500 til 2500μ L
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 500 til 2500μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Makro |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf Reference, Socorex |
| Vis mere |